Descripción
- Termobloques de aluminio con excelente conductividad térmica
- Cualquiera de los dos bloques siguientes DBK-0,2, DBK-0,5, DBK-1,5 y DBK-2 pueden instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T
- Solo uno de los siguientes bloques DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 y DBK-50 puede instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T.
- Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos
- Compatible con la herramienta de extracción Bloc suministrada con BH-1T y BH-1/DIG
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 12 mm x 32 Hole Block |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Tubos de 12 mm |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 32 |
| Tipo | Bloque |
| Fondo (métrico) | 74 mm |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |