Descripción
- Termobloques de aluminio con excelente conductividad térmica
- Cualquiera de los dos bloques siguientes DBK-0,2, DBK-0,5, DBK-1,5 y DBK-2 pueden instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T
- Solo uno de los siguientes bloques DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 y DBK-50 puede instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T.
- Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos
- Compatible con la herramienta de extracción Bloc suministrada con BH-1T y BH-1/DIG
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Tubos de microcentrifugado de 1,5 mL |
| Material | Aluminio |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Bloque |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos compatibles con la herramienta de extracción de bloques suministrada con BH-1T y BH-1/DIG. |
| Fondo (métrico) | 38 mm |
| Peso (métrico) | 0,57 kg |