Learn More
Nickel Electro™ Tapa plana de dos piezas de acero inoxidable de 56 litros Clifton™ con asas aisladas
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños sin agitación Clifton de 56 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las tapas planas de acero inoxidable de dos partes minimizan la pérdida de calor, ahorran energía y ayudan a mantener la temperatura del baño
- La tapa ajustada actúa como una tapa antipolvo cuando el baño de agua Clifton no está en uso
- Evita la contaminación del líquido por partículas en suspensión en el aire
- La tapa está equipada con un asa aislado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapas planas de acero inoxidable de 2 piezas con asas aisladas |
| Para utilizar con (equipo) | Baños sin agitación Clifton de 56 l |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso con embalaje (métrico) | 2 kg |