Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ TUNEL Alexa Fluor Imaging Assays for Microscopy & HCS
Descripción
Includes
Un kit que contiene suficientes reactivos para realizar 1 x 96 pruebas o 50 cubreobjetos.
Detecte células apoptóticas de forma sencilla y eficaz en solo dos horas con los ensayos de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor 488, 594 y 647. Diseñados para su uso con microscopía y detección de alto contenido (HCS), estos kits de ensayo TUNEL utilizan una reacción catalizada por cobre para detectar las dUTP modificadas por alquinos que se incorporan en los extremos de ADN terminal del ADN fragmentado. En comparación con los ensayos que utilizan otros nucleótidos modificados, estos kits de detección de apoptosis son rápidos (completos en dos horas) y pueden detectar un mayor porcentaje de células apoptóticas en condiciones idénticas. Los ensayos Click-iT TUNEL también permiten el multiplexing con métodos de detección de biomarcadores intracelulares y de superficie, incluidos los que miden la señal fluorescente de GFP o RFP.
El ensayo Click-iT Plus TUNEL se ha desarrollado para abordar estos problemas y se basa en una reacción catalizada de cobre (I) (es decir, clic) entre una azida y un alquino. El pequeño tamaño de la azida Alexa Fluor, que tiene un peso molecular de aproximadamente 1 kDa, permite una incorporación más sencilla del colorante Alexa Fluor 488, 594 o 647 en muestras complejas, en comparación con anticuerpos mayores (peso molecular ˜ 100 000 Da). Esto permite una permeabilización o fijación suave y un tiempo de respuesta más rápido del ensayo (aproximadamente dos horas), así como la detección de un porcentaje más alto de células apoptóticas en condiciones idénticas. A causa de sus condiciones de reacción suaves, el ensayo Click-iT Plus TUNEL también permite el multiplexing con colorantes o proteínas fluorescentes.
Los ensayos de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor contienen todos los componentes necesarios para detectar de forma precisa y fiable la apoptosis en células adherentes cultivadas en cubreobjetos o microplacas de 96 pocillos, y también incluyen ADNasa I para generar roturas de cadena para el control positivo.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ensayo de adquisición de imágenes Click-iT TUNEL Alexa Fluor™ 488 |
| Cantidad | 1 kit |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Tipo de producto | Ensayo de adquisición de imágenes |
| Excitación/emisión | 490/525 |
| N.º de reacciones | 1 x 96 pruebas o 50 cubreobjetos |
| Color | Verde |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | Click-iT |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Mostrar más |