Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Descripción
Consiga un etiquetado eficaz de azidas con los alquinos Click-It sDIBO. Nuestros alquinos Click-IT sDIBO permiten el etiquetado de objetivos marcados con azido sin necesidad de catálisis de cobre y están disponibles con una variedad de etiquetas Alexa Fluor o de biotina, así como grupos reactivos de aminas o tiol para crear sus propios conjugados. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabolica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a bioconjugados solubles.
Las moléculas etiquetadas con química Click se pueden aplicar a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a su fondo extremadamente bajo. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabólica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a unos bioconjugados más solubles y útiles para el etiquetado biológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido del kit | Contiene 1 mg de alquino sDIBO de biotina |
| Peso molecular | ∼1000 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a ≤ -20 °C. Se recomienda la desecación. Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo. |
| Método de etiquetado | Química clic |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Fracción reactiva | Alquino SDIBO |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Línea de productos | Click-iT |
| Diana de etiquetado | Azida |