Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkynes for copper-free click chemistry
Descripción
Consiga un etiquetado eficaz de azidas con los alquinos Click-It sDIBO. Nuestros alquinos Click-IT sDIBO permiten el etiquetado de objetivos marcados con azido sin necesidad de catálisis de cobre y están disponibles con una variedad de etiquetas Alexa Fluor o de biotina, así como grupos reactivos de aminas o tiol para crear sus propios conjugados. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabolica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a bioconjugados solubles.
Las moléculas etiquetadas con química Click se pueden aplicar a muestras biológicas complejas y detectarse con una sensibilidad sin precedentes debido a su fondo extremadamente bajo. Las macromoléculas modificadas con azida de forma enzimática, química o metabólica pueden etiquetarse ahora más fácilmente, dando lugar a unos bioconjugados más solubles y útiles para el etiquetado biológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 μg |
| Contenido del kit | Contiene 500 µg de alquino DIBO Alexa Fluor 594 |
| Peso molecular | ∼1200 |
| Tipo de filtro | Texas Red |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a ≤ - 20 °C.Se recomienda la desecación.Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo. |
| Líneas láser del citómetro de flujo | Amarillo |
| Método de etiquetado | Química clic |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Fracción reactiva | Alquino DIBO |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 594 |
| Mostrar más |