missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLIC2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15574552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15574552 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15574552 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA541005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: SAEEPPVSRR LFLDGDQLTL ADCSLLPKLN IIKVAAKKYR DFDIPAEFSG Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

Chloride intracellular channel 2 is a member of the p64 family, a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintenance of intracellular pH, and regulation of cell volume. CLIon Channel 2 encodes a protein that is detected in fetal liver and adult skeletal muscle tissue. CLIon Channel2 maps to the candidate region on chromosome X for incontinentia pigmenti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLIC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CLIC2
N.º de referencia del gen O15247
Alias de gen chloride intracellular channel 2; chloride intracellular channel protein 2; Chloride intracellular channel protein 2-like protein; CLIC2; CLIC2b; MRXS32; XAP121
Símbolos de los genes CLIC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human CLIC2 (aa 162-211).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.