missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clevidipine, MedChemExpress

Código de producto. 16477338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477338 10 mg 10 miligramos
16483357 50 mg 50 miligramos
16467306 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477338

Marca: Medchem Express HY17436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.

Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Clevidipine
CAS 167221-71-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23Cl2NO6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC
Peso molecular (g/mol) 456.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.32
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.