Learn More
Clevidipine, MedChemExpress
Código de producto. 16467306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16467306 100 mg 100 miligramos
16483357 50 mg 50 miligramos
16477338 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16467306
Marca: Medchem Express HY17436
MedChemExpress Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clevidipine
CAS 167221-71-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23Cl2NO6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC
Peso molecular (g/mol) 456.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.32
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation