Learn More
Clemastine fumarate, MedChemExpress
Descripción
Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clemastine fumarate |
| CAS | 14976-57-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H30ClNO5 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | HS-592 fumarateMeclastine fumarate |
| Información de solubilidad | DMSO : 14.29 mg/mL (31.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1[C@@H](CCO[C@](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCC1.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 459.96 |
| Mostrar más |