Learn More
Clemastine fumarate, MedChemExpress
Código de producto. p-200099199
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16471406 200 mg 200 miligramos
16438226 100 mg 100 miligramos
16412096 500 mg 500 miligramos
3 options
Código de producto. 16471406
Marca: Medchem Express HYB0298A
MedChemExpress Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.
Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine fumarate
CAS 14976-57-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30ClNO5
Cantidad 200 mg
Sinónimo HS-592 fumarateMeclastine fumarate
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (31.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H](CCO[C@](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCC1.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 459.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.96
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation