Learn More
Thermo Scientific™ Agar CLED
Descripción
Detecte los patógenos comunes de las vías urinarias utilizando el agar CLED Thermo Scientific™, un medio tradicional que proporciona una buena diferenciación colonial, y características de diagnóstico claras, además de evitar acumulaciones de especies de Proteus debido a la deficiencia de electrolitos en la formulación.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios. Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde claro, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | agar CLED |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |