Learn More
Thermo Scientific™ Agar CLED
Código de producto. 13245349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
agar CLED
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
13245349 10/paq. Monoplaca de 90 mm agar CLED Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 13245349
Marca: Thermo Scientific™ PO5009A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle, enumere e identifique provisionalmente todos los patógenos presentes en las infecciones del tracto urinario con este medio tradicional que proporciona una buena diferenciación colonial.
Detecte los patógenos comunes de las vías urinarias utilizando el agar CLED Thermo Scientific™, un medio tradicional que proporciona una buena diferenciación colonial, y características de diagnóstico claras, además de evitar acumulaciones de especies de Proteus debido a la deficiencia de electrolitos en la formulación.
Aísle, enumere e identifique provisionalmente todos los microorganismos relacionados con la ITU con este medio de bacteriología urinaria tradicional que proporciona un valioso diagnóstico no inhibitorio para el cultivo en placa.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios. Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde claro, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios agar CLED
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.