missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLEC9a Antibody (683409) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB6049JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Binding Inhibition,CyTOF
Especificaciones
| CLEC9a | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC9a, Lys57-Val241, Accession # Q6UXN8 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Binding Inhibition Assay, CyTOF | |
| 683409 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.5 mL | |
| Immunology, Stem Cells | |
| 283420 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido