missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CLEC5A Polyclonal Antibody
Descripción
Recommended positive controls: K562. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Functions as a positive regulator of osteoclastogenesis. Cell surface receptor that signals via TYROBP. Regulates inflammatory responses. Acts as a key regulator of synovial injury and bone erosion during autoimmune joint inflammation. Critical macrophage receptor for dengue virus serotypes 1-4. The binding of dengue virus to CLEC5A triggers signaling through the phosphylation of TYROBP, this interaction does not result in viral entry, but stimulates proinflammatory cytokine release.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLEC5A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| génica | CLEC5A |
| N.º de referencia del gen | Q9NY25, Q9R007 |
| Alias de gen | CLEC5A; Clecsf5; C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 5; C-type lectin domain family 5 member A; C-type lectin domain family 5, member a; C-type lectin superfamily member 5; Ly100; Mdl1; MDL-1; myeloid DAP12-associating lectin 1; myeloid DAP12-associating lectin-1; type II transmembrane protein MDL-1 |
| Símbolos de los genes | CLEC5A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?