missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CLEC3B/Tetranectin Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98345B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CLEC3B/Tetranectin Polyclonal specifically detects CLEC3B/Tetranectin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| CLEC3B/Tetranectin | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| C-type lectin domain family 3 member B, C-type lectin domain family 3, member B, DKFZp686H17246, Plasminogen kringle 4-binding protein, tetranectin (plasminogen binding protein), TNAtetranectin (plasminogen-binding protein), TNtetranectin | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CLEC3B/Tetranectin (P43025; Met1-Val202). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 7123 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido