missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLEC1B Monoclonal Antibody (AYP1), APC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16332794
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16332794 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16332794

Marca: Invitrogen™ MA528528

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC1B Monoclonal Antibody for ICC/IF, Flow

Natural killer cells express multiple calcium-dependent lectin-like receptors, such as CD94 and NKG2D, that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC2 is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC1B
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon AYP1
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado APC
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CLEC1B
N.º de referencia del gen Q9P126
Alias de gen 1810061I13Rik; Clec1b; CLEC2; CLEC-2; CLEC2B; CLEC9A; c-type lectin 1 member B; C-type lectin domain containing 9A; C-type lectin domain family 1 member B; C-type lectin domain family 1, member b; C-type lectin domain family 9 member A; C-type lectin domain family 1 member B; C-type lectin-like receptor 2; C-type lectin-like receptor-2; PRO1384; QDED721; RGD1563517; UNQ721/PRO1384
Símbolos de los genes CLEC1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant extracellular fragment of human CLEC-2 (aa 68-229 extracellular domain).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.