missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLEC1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16590142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16590142 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16590142

Marca: Invitrogen™ PA597313

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AVMQRNYLQG ENENRTGTLQ QLAKRFCQYV VKQSELKGTF KGHKCSPCDT NWRYYGDSCY GFFRHNLTWE ESKQYCTDMN ATLLKIDNRN IVEYIKARTH LIRWVGLSRQ KSNEVWKWED GSVISENMFE FLEDGKGNMN CAYFHNGKMH PTFCENKHYL MCERKAGMTK VDQLP; Positive Samples: HepG2, HL-60, Mouse thymus, Mouse lung; Cellular Location: Membrane, Single-pass type II membrane protein.

Natural killer cells express multiple calcium-dependent lectin-like receptors, such as CD94 and NKG2D, that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC2 is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC1B
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.84 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica CLEC1B
N.º de referencia del gen Q9JL99, Q9P126
Alias de gen 1810061I13Rik; Clec1b; CLEC2; CLEC-2; CLEC2B; CLEC9A; c-type lectin 1 member B; C-type lectin domain containing 9A; C-type lectin domain family 1 member B; C-type lectin domain family 1, member b; C-type lectin domain family 9 member A; C-type lectin domain family 1 member B; C-type lectin-like receptor 2; C-type lectin-like receptor-2; PRO1384; QDED721; RGD1563517; UNQ721/PRO1384
Símbolos de los genes CLEC1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-196 of human CLEC1B (NP_0010929011).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51266, 56760
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.