Learn More
Epredia™ Dispensadores de cubreobjetos para montadores de cubreobjetos ClearVue™
Código de producto. 13410497 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
50 mm
55 mm
Longitud (métrico):
24 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
13410497 55 mm 24 mm paquete de 1000
12688186 40 mm 24 mm paquete de 1000
12636376 50 mm 24 mm 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13410497 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A79210052
Diseñados para su uso con el montador de cubreobjetos Epredia™ ClearVue™. Los dispensadores ClearVue™ agilizan el flujo de trabajo de los montadores de cubreobjetos.
Diseñados para su uso con el montador de cubreobjetos Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™, los dispensadores de cubreobjetos Thermo Scientific™ cumplen las necesidades de la mayoría de los laboratorios.
  • La integración en el laboratorio se realiza sin esfuerzo.
  • Se envían precargadas con 500 o 575 cubreojetos cada uno.
  • Se inserta rápidamente en el montador de cubreobjetos Epredia™ ClearVue™ sin interrupción del flujo de trabajo.
  • No requiere manipulación manual del vidrio.
  • Dispensa un cubreobjetos limpio cada vez.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cubreobjetos
Para utilizar con (equipo) Montador de cubreobjetos Epredia ClearVue
Cantidad 2 x 500 tolvas/cubreobjetos
Longitud (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) Entre 0,16 y 0,19 mm
Anchura (métrico) 55 mm