Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP ni ftalato Cleargreen
Código de producto. 11789629
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11789629 4,8 mm 8,0 mm cada uno
11719639 8,0 mm 11,2 mm cada uno
11709639 6,3 mm 12,8 mm cada uno
11739639 9,5 mm 15,9 mm cada uno
11749639 12,8 mm 15,9 mm cada uno
11759639 12,8 mm 19,1 mm cada uno
11769639 15,9 mm 22,3 mm cada uno
11779639 19,1 mm 25,4 mm cada uno
11789639 25,4 mm 31,8 mm cada uno
9 options
Código de producto. 11789629
Marca: Masterflex™ 9660522
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para investigación, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio
  • Translúcidos, inodoros.
  • Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
  • Certificados conforme con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A.
  • Cumplen con REACH y RoHS.
  • Esterilización: Esterilice en autoclave u óxido de etileno.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP
Descripción Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 8,0 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 73 °C