Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP ni ftalato Cleargreen
Descripción
- Translúcidos, inodoros.
- Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
- Certificados conforme con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A.
- Cumplen con REACH y RoHS.
- Esterilización: Esterilice en autoclave u óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP |
| Descripción | Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,8 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 19,1 mm |
| Grosor (métrico) | 3,175 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Mostrar más |