Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP ni ftalato Cleargreen
Código de producto. 11709639
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11709639
Marca: Masterflex™ 9660527
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para investigación, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio
  • Translúcidos, inodoros.
  • Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
  • Certificados conforme con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A.
  • Cumplen con REACH y RoHS.
  • Esterilización: Esterilice en autoclave u óxido de etileno.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP
Descripción Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,3 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 12,8 mm
Grosor (métrico) 3,175 mm
Para utilizar con (aplicación) Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 73 °C