Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 950 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 70-400 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha estándar |
| Mostrar más |