Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio de boca ancha estándar transparentes con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3810 ml |
| Capacidad (imperial) | 128 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 86 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 74 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 4 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 89-400 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |