Learn More
Fisherbrand™ Frascos para pastillas redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16134907 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16134907 30 ml paquete de 288
16104917 60 ml paquete de 144
2 options
Código de producto. 16134907
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan la máxima visibilidad del contenido.
Cuenta con un diseño que ahorra espacio para mesas de trabajo con espacio de almacenamiento limitado. Los frascos de boca ancha son ideales para mezclar, almacenar y tomar muestras
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 209 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 288
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 206 mm
Tipo de producto Frasco de pastillas cuadrado
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm