Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado
Código de producto. p-8000710 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12880884 30 ml paquete de 40
12890884 60 ml paquete de 40
12800894 100 ml paquete de 20
12820894 150 ml paquete de 20
12830894 250 ml paquete de 20
12840894 300 ml paquete de 20
12850894 500 ml paquete de 10
12860894 1000 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 12880884
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con tapón integrado de 28 mm de color transparente en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico transparente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Material Vidrio (tipo 3)
ID de cuello (métrico) 28 mm
N.° por paquete 40Pack
Cantidad 40/paquete
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento LDPE
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 67 mm
Tipo de producto Frasco
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 35 mm
Tipo de tapón Vistop a prueba de manipulación