Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sódicocálcico transparente equipado con cierre integrado
Código de producto. 12820894 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12820894 150 ml paquete de 20
12880884 30 ml paquete de 40
12890884 60 ml paquete de 40
12800894 100 ml paquete de 20
12830894 250 ml paquete de 20
12840894 300 ml paquete de 20
12850894 500 ml paquete de 10
12860894 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12820894
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con tapón integrado de 28 mm de color transparente en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico transparente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 51,6mm
Material Vidrio (tipo 3)
ID de cuello (métrico) 28 mm
N.° por paquete 20Pack
Cantidad 20/Paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento LDPE
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 122,8 mm
Tipo de producto Bottle
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 51,6 mm
Tipo de tapón Vistop a prueba de manipulación