Learn More
Azpack™ Frascos de vidrio transparente con hombros en pendiente con tapón de rosca de urea negra
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
150 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
24/R3
28/R3
R3/24
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco con laterales planos y hombros inclinados
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paquete |
| Anchura (métrico) | 52 mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecho, de rosca |
| Altura (métrico) | 143 mm |
| Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
| Mostrar más |