Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico transparente con cierre ajustado de 28mm
Código de producto. 12820884 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12820884 150 ml paquete de 20
12890874 30 mL paquete de 40
12800884 60 ml paquete de 40
12810884 100 ml paquete de 20
12840884 300 ml paquete de 20
12860884 1000 ml paquete de 10
6 options
Código de producto. 12820884
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con tapón integrado de 28 mm de color transparente en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico transparente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Color Transparente
Diámetro interior (métrico) 51,6mm
Intervalo de volumen de llenado 158 ml
Material Vidrio sodocálcico
ID de cuello (métrico) 28 mm
N.° por paquete 20Pack
Cantidad 20/paq.
Material de tornillo Polipropileno
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento EPE
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 123 mm
Tipo de producto Frasco
Revestimiento del tapón Polipropileno/SOR
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 51,6 mm