Learn More
Kartell™ Mangueras de PTFE transparentes
Beskrivning
- Buena resistencia a ácidos, bases y disolventes.
- Pueden soportar temperaturas de hasta 260 °C
- Esterilizable en autoclave
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | 2 x 4mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 260 °C |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 1 |
| Tamaño de los tubos | 2 x 4mm |
| Color | Transparente |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?