Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Indicador de caudal Roto-Flo de poliestireno transparente
Código de producto. 11382234 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11382234
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ H199370001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con tubos de 0,21 a 0,63 cm (de 3/16 a 1/4 pulg) de D.I. El indicador de caudal Roto-Flo de poliestireno transparente Bel Art™ incluye ruedas de paletas de colores.
  • Visualización rápida del flujo
  • Indicador de rueda giratoria de colores brillantes
  • Instalación sencilla
  • Flujo mínimo: 0,5 l/min
  • Flujo máximo: 10 l/min
  • El diámetro interno del canal de flujo es de 5 mm, la cubierta de la rueda de paletas es de 25 mm y la longitud total es de 51 mm
  • Presión máxima recomendada: 10psi
  • No se recomienda su uso con líquidos ni sustancias químicas corrosivas a temperaturas superiores a 64 °C
Especificaciones
Tipo Indicador de caudal Roto-Flo
Color Azul
Intervalo de caudal De 0,5 a 10 LPM
Para utilizar con (aplicación) Indicación visual de flujo de gas, aire o agua, cuando la pala comienza a girar
Longitud (métrico) 51 mm