Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadora de boca ancha de PET transparente con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 209 mm |
| Material | PET |
| Cantidad | 48 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |