Learn More
Metro™ Soportes de etiquetas transparentes para estantes de rejilla
Código de producto. 15906771
Change view
Click to view available options
Tamaño de etiqueta (imperial):
3 x 1,25 pulg.
13 x 1,25 pulg.
19 x 1,25 pulg.
25 x 1,25 pulg.
31 x 1,25 pulg.
43 x 1,25 pulg.
55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico):
109,22 x 3,2 cm
139,5 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Longitud del estante (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
48 pulg
60 pulg
Longitud del estante (métrico):
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
152 cm
Código de producto. Tamaño de etiqueta (imperial) Tamaño de etiqueta (métrico) unitSize Longitud del estante (imperial) Longitud del estante (métrico)
15906771 3 x 1,25 pulg. 7,5 x 3,2 cm cada uno - -
15916771 13 x 1,25 pulg. 33 x 3,2 cm cada uno 18 pulg 45,7 cm
15926771 19 x 1,25 pulg. 48 x 3,2 cm cada uno 24 pulg 61 cm
15946771 25 x 1,25 pulg. 63,5 x 3,2 cm cada uno 30 pulg 76 cm
15936771 31 x 1,25 pulg. 72,5 x 3,2 cm cada uno 36 pulg 91,4 cm
15956771 43 x 1,25 pulg. 109,22 x 3,2 cm cada uno 48 pulg 121,9 cm
15966771 55 x 1,25 pulg. 139,5 x 3,2 cm cada uno 60 pulg 152 cm
7 options
Código de producto. 15906771
Marca: Metro™ 9990CL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents.
  • El plástico transparente permite ver los colores de las etiquetas
  • Soporta la mayoría de las etiquetas comerciales de 1,25 pulg. (32 mm)
  • No se incluyen etiquetas
Especificaciones
Tipo de producto Label Holder
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
Tamaño de etiqueta (imperial) 3 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico) 7,5 x 3,2 cm
Intervalo de temperatura (imperial) (de - 18 °F a 120,2 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -28 °C a 49 °C
Material Plástico