Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16184387 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Cantidad:
24
48
96
144
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
16184387 480 ml 48 paquete de 48
16124377 30 ml 48 paquete de 48
16134377 60 ml 48 paquete de 48
16164387 120 ml 144 paquete de 144
16144377 120 ml 24 paquete de 24
16174387 240 ml 96 paquete de 96
16154377 240 ml 24 paquete de 24
16164377 480 ml 24 paquete de 24
8 options
Código de producto. 16184387
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Caps feature a wide mouth for easy removal of contents.
  • Graduados en mililitros y onzas
  • Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
  • La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 67 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 57 mm
Altura con tapón (métrico) 148 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 48
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 70-400
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 145 mm
Tipo de producto Frasco graduado
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm