Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7145767 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16174377 30 ml paquete de 48
16184377 60 ml paquete de 48
16194377 120 ml paquete de 24
16104387 240 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16174377
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with White Polypropylene Cap feature a wide mouth for easy removal of contents.
  • Graduados en mililitros y onzas
  • Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
  • La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 71 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 48
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 68 mm
Tipo de producto Frasco graduado
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 34 mm