Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco
- Cuello ancho con hombros corto y curvos
- Incluye tapón sin revestimiento de polipropileno
- El tapón blanco es ideal para escribir en él
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Revestimiento del tapón | Sin septum |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |