Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho y vidrio transparente con tapones de rosca de urea negra
Descripción
- Fabricados en vidrio sodocálcico transparente
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 180 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | ancho, de rosca |
| Altura (métrico) | 109 mm |
| Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
| Material del cierre | Urea |
| Mostrar más |