Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio transparente de laboratorio
Código de producto. p-8000014
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
48 juego
Conjunto de 18
Conjunto de 20
Conjunto de 63
Tamaño de la unidad:
paquete de 2688
paquete de 4158
paquete de 48
paquete de 720
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
30408780 1000 ml Conjunto de 18 paquete de 720
30408786 100 ml Conjunto de 63 paquete de 4158
10195884 250 ml 48 juego paquete de 48
30408783 250 ml 48 juego paquete de 2688
30408784 500 ml Conjunto de 20 paquete de 720
5 options
Código de producto. 30408780
Marca: Berlin Packaging™ 1000732
Utilice el recipiente de vidrio transparente de laboratorio Alpha Packaging™ como pieza fundamental de vidrio de laboratorio. El vidrio transparente esterilizable en autoclave es químicamente y térmicamente a prueba de roturas y golpes.
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Resistente a fracturas
  • Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
  • Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 68
Cantidad Conjunto de 18
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Contenedor