Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio transparente de laboratorio
Descripción
- Vidrio borosilicatado transparente
- Resistente a fracturas
- Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
- Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 55 |
| Cantidad | Conjunto de 20 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Contenedor |