Learn More
Azpack™ Frascos Winchester de cuello estrecho de vidrio transparente con tapones con revestimiento cónico de polietileno
Código de producto. p-8001919
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 mL
Tamaño del tapón:
28/R3
31/R6
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12367098 100 mL 28/R3 paquete de 20
12377098 250 ml 28/R3 paquete de 20
12387098 500 mL 31/R6 paquete de 10
3 options
Código de producto. 12367098
Marca: Azpack™ 12367098
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensar y almacenar productos químicos y farmacéuticos. Los frascos Winchester de cuello estrecho de vidrio transparente Azpack™ con tapones con revestimiento cónico de polietileno se han fabricado con vidrio sodocálcico de alta resistencia.
  • Vidrio sódico-cálcico transparente tipo III de Flint blanco
  • Vidrio grueso y resistente con hombros cortos y curvos
  • Incluye tapones de urea negros con revestimiento cónico de polietileno
  • Los tapones forman un sello excepcionalmente hermético
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 20/paq.
Anchura (métrico) 46mm
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 105 mm
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 28/R3
Tipo de tapón Tapón de rosca