Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación en tinción ámbar
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0.01 ml
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Línea corta
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado |
| Cantidad | 12/paq. |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 306 ± 5 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |