Learn More
Azpack™ Frascos de cuello extraancho de vidrio transparente tapones de rosca de polipropileno
Descripción
- Frascos de vidrio sodocálcico
- Cuello extraancho
- Incluye tapón de polipropileno sin revestimiento
- El tapón blanco es ideal para su uso con un rotulador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Extraancho |
| Altura (métrico) | 48 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 38/R3 |
| Mostrar más |