Learn More
Azpack™ Frascos de cuello extra ancho de vidrio transparente tapones de rosca de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
120 ml
Descripción
- Frascos de vidrio sodocálcico
- Cuello extraancho
- Incluye tapón de polipropileno sin revestimiento
- El tapón blanco es ideal para su uso con un rotulador
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 38/R3 |
Diámetro (métrico) | 41 mm |
Altura (métrico) | 48 mm |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 20/paq. |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |