Learn More
Azpack™ Tarros de pomada de vidrio transparente con tapones de rosca de urea negros
Código de producto. 11368033
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 ml
120 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
38/R3
51/R3
58/R3
83/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11368033 15 ml 38/R3 paquete de 40
11327204 30 mL 51/R3 paquete de 20
11317034 60 ml 83/R3 paquete de 20
10235144 120 ml 58/R3 paquete de 20
11337034 250 ml 38/R3 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11368033 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11368033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tarros de pomada de vidrio transparente Azpack™ con tapones de rosca de urea de color negro se pueden utilizar para almacenar cremas, polvos y líquidos.
  • Frascos de vidrio sodocálcico
  • Cuello extraancho
  • Incluye tapón de rosca recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Extraancho
Altura (métrico) 35,3 mm
Revestimiento del tapón PVDC recubierto de pulpa de madera
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 38/R3
Diámetro (métrico) 41,7 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca