Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos transparentes tipo Boston con tapón fenólico negro de PolyCone
Código de producto. 11708729 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
480 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Cantidad:
12/caja
12/paq.
24/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11708729 30 ml 20-400 48/caja paquete de 48
11718729 60 ml 20-400 24/caja paquete de 24
11728729 120 ml 22-400 24/caja paquete de 24
11738729 250 ml 24-400 12/paq. paquete de 12
11748729 480 ml 28-400 12/caja paquete de 12
11758729 1000 ml 33-400 12/paq. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11708729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos de uso general. Los frascos redondos transparentes tipo Boston Fisherbrand™ con tapón fenólico negro de PolyCone son ideales cuando la integridad del contenido es importante.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material De cristal
Longitud (métrico) 95 mm
Cantidad 48/caja
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Boston Round
Altura (métrico) 31mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400
Diámetro (métrico) 79 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí