Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 156Pack |
| Altura (métrico) | 67 mm |
| Diámetro (métrico) | 35 mm |