Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 950 mL |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 205 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 58-400 |
| Mostrar más |