Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7144765 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) unitSize
16124537 30 ml paquete de 280
16134537 60 ml paquete de 240
16134497 120 ml paquete de 120
16144647 240 ml paquete de 84
16194487 480 ml paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16124537
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clear USP Type III soda-lime glass ideal for solvent or chemical, sample storage and sample observation
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria 
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Spezifikation
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 280
Acabado del cuello 24-400
Closure Included No
Boca Ancha
Altura (métrico) 72 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado francés
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.