Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones de polipropileno blanco
Tienda Fisherbrand Productos
Description
- Ahorra espacio
- Fácil de llenar
- El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco’
- El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 89 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 48 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Show More |