Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio cuadrados transparentes con tapones de polipropileno blanco
Tienda Fisherbrand Productos
Description
- Ahorra espacio
- Fácil de llenar
- El vidrio transparente proporciona la máxima visibilidad del contenido y una mínima inferencia química con el contenido del frasco’
- El diseño cuadrado permite que el frasco contenga el volumen máximo de contenido mientras que ocupa el espacio mínimo de almacenamiento
- La boca ancha es ideal para mezclar, almacenar y tomar muestras
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 39 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 140 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 120 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Show More |